Print…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, 2,3-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC3477-1G PC3477-250MG
APOSPC3477-1GEA 219 EUR
APOSPC3477-1G APOSPC3477-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₅F₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236260
Número CAS: 238403-50-4