2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(Bromomethyl)-2,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2,3-difluorobenzotrifluoride
PC3475-1G
PC3475-250MG
APOSPC3475-1GEA
279
EUR
APOSPC3475-1G
APOSPC3475-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula:
C₈H₄BrF₅ Peso Molecular: 275.013 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00236262 Número CAS: 213203-85-1 UN: 3265 ADR: 8 III |