Print…
2-Fluorobenzal bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3471-1G PC3471-5G
APOSPC3471-1GEA 201 EUR
APOSPC3471-1G APOSPC3471-5G
2-Fluorobenzal bromide
2-Fluorobenzal bromide
Fórmula: C₇H₅Br₂F
Peso Molecular: 267.921 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045061
Número CAS: 220141-76-4
UN: 1760
ADR: 8 III