Print…
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3464-1G PC3464-500MG
APOSPC3464-1GEA 822 EUR
APOSPC3464-1G APOSPC3464-500MG
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
Fórmula: C₇H₁₄FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09751123
Número CAS: 492446-45-4