Print…
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Bromo-6-fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
PC3439-100G PC3439-25G PC3439-5G
APOSPC3439-100GEA 564 EUR
APOSPC3439-100G APOSPC3439-25G APOSPC3439-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₇BBrFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276828
Número CAS: 957062-89-4