Print…
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC3434-250MG PC3434-1G PC3434-5G
APOSPC3434-250MGEA 183 EUR
APOSPC3434-250MG APOSPC3434-1G APOSPC3434-5G
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2',3'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₅F₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236252
Número CAS: 237761-82-9