Print…
Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3414-1G PC3414-250MG
APOSPC3414-1GEA 210 EUR
APOSPC3414-1G APOSPC3414-250MG
Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₇H₁₄F₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 76,5…78.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09879919
Número CAS: 941716-83-2