Print…
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 4-[(2-fluoro-4-nitrophenyl)amino]piperidine-1-carboxylate
PC3367-1G PC3367-250MG
APOSPC3367-1GEA 198 EUR
APOSPC3367-1G APOSPC3367-250MG
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Fórmula: C₁₆H₂₂FN₃O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09952122
Número CAS: 952285-81-3