Print…
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3364-100MG PC3364-500MG
APOSPC3364-100MGEA 102 EUR
APOSPC3364-100MG APOSPC3364-500MG
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Fórmula: C₁₇H₂₆FN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09952121
Número CAS: 952285-83-5