Print…
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Pentacosafluorotetradec-1-ene, (Perfluorododec-1-yl)ethylene
PC3337-1G PC3337-5G
APOSPC3337-1GEA 94.8 EUR
APOSPC3337-1G APOSPC3337-5G
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene 97%
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene
Fórmula: C₁₄H₃F₂₅
Peso Molecular: 646.134 g/mol
Ponto de ebulição: 118…120 °C (20 mm Hg)
Ponto de Fusão: 61…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038351
Número CAS: 67103-05-3