Print…
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC33176-1G PC33176-250MG PC33176-5G
APOSPC33176-1GEA 145 EUR
APOSPC33176-1G APOSPC33176-250MG APOSPC33176-5G
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₂F₅IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32066740
Número CAS: 2366994-09-2