Print…
1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32982-100MG PC32982-1G PC32982-250MG
APOSPC32982-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC32982-100MG APOSPC32982-1G APOSPC32982-250MG
1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂N₂O₂
Peso Molecular: 228.195 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24189778
Número CAS: 1550059-18-1