Print…
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32966-1G PC32966-250MG
APOSPC32966-1GEA 250 EUR
APOSPC32966-1G APOSPC32966-250MG
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
Fórmula: C₈H₇F₂N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28665942
Número CAS: 891831-55-3