Print…
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32963-1G PC32963-250MG
APOSPC32963-1GEA 140 EUR
APOSPC32963-1G APOSPC32963-250MG
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₉F₃O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18408646
Número CAS: 1261530-65-7