Print…
Perfluorbutanesulphonylamide(N-methyl)acetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Methyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulphonyl] glycine
PC32961-100MG PC32961-250MG
APOSPC32961-100MGEA 405 EUR
APOSPC32961-100MG APOSPC32961-250MG
Perfluorbutanesulphonylamide(N-methyl)acetate 97%
Perfluorbutanesulphonylamide(N-methyl)acetate
Fórmula: C₇H₆F₉NO₄S
Peso Molecular: 371.177 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32011191
Número CAS: 159381-10-9