Print…
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
PC32959-1G PC32959-250MG
APOSPC32959-1GEA 424 EUR
APOSPC32959-1G APOSPC32959-250MG
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid
Fórmula: C₇H₅F₂NO₃
Peso Molecular: 189.116 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18261162
Número CAS: 1174323-34-2