Print…
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32954-1G PC32954-250MG PC32954-5G
APOSPC32954-1GEA 174 EUR
APOSPC32954-1G APOSPC32954-250MG APOSPC32954-5G
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrClFO₂
Peso Molecular: 267.48 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23707534
Número CAS: 1427440-57-0