Print…
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32952-1G PC32952-250MG
APOSPC32952-1GEA 0 EUR
APOSPC32952-1G APOSPC32952-250MG
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Fórmula: C₉H₈BrF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19439948
Número CAS: 1345035-29-1