Print…
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
PC3295-250MG PC3295-1G PC3295-5G
APOSPC3295-250MGEA 92.8 EUR
APOSPC3295-250MG APOSPC3295-1G APOSPC3295-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃F₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236266
Número CAS: 116640-12-1
UN: 1760
ADR: 8,III