Print…
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32940-1G PC32940-250MG
APOSPC32940-1GEA 348 EUR
APOSPC32940-1G APOSPC32940-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₅F₂N₃O₂
Peso Molecular: 213.141 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18909881
Número CAS: 97273-25-1