Print…
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32938-1G PC32938-250MG PC32938-5G
APOSPC32938-1GEA 208 EUR
APOSPC32938-1G APOSPC32938-250MG APOSPC32938-5G
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₅F₂N₃O₂
Peso Molecular: 213.141 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22561278
Número CAS: 189045-39-4