Print…
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32935-1G PC32935-250MG
APOSPC32935-1GEA 574 EUR
APOSPC32935-1G APOSPC32935-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₅BrF₂N₂
Peso Molecular: 247.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20403496
Número CAS: 1256956-70-3