Print…
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32934-1G PC32934-250MG
APOSPC32934-1GEA 415 EUR
APOSPC32934-1G APOSPC32934-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₅BrF₂N₂
Peso Molecular: 247.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22561277
Número CAS: 1388056-90-3