Print…
2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32931-1G PC32931-250MG
APOSPC32931-1GEA 574 EUR
APOSPC32931-1G APOSPC32931-250MG
2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₄ClF₃N₂
Peso Molecular: 220.579 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01658394
Número CAS: 2338-31-0