Print…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32930-1G PC32930-250MG PC32930-5G
APOSPC32930-1GEA 42.2 EUR
APOSPC32930-1G APOSPC32930-250MG APOSPC32930-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₄BrF₂N₃O₂
Peso Molecular: 292.037 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31922513
Número CAS: 1353778-45-6