Print…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32929-1G PC32929-250MG PC32929-5G
APOSPC32929-1GEA 173 EUR
APOSPC32929-1G APOSPC32929-250MG APOSPC32929-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₄BrF₂N₃O₂
Peso Molecular: 292.037 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31922512
Número CAS: 2366994-19-4