Print…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32926-1G PC32926-250MG PC32926-5G
APOSPC32926-1GEA 78.3 EUR
APOSPC32926-1G APOSPC32926-250MG APOSPC32926-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₉H₄BrF₅N₂O
Peso Molecular: 331.037 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31922509
Número CAS: 113638-38-3