Print…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32924-1G PC32924-250MG PC32924-5G
APOSPC32924-1GEA 109 EUR
APOSPC32924-1G APOSPC32924-250MG APOSPC32924-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₉H₄BrF₅N₂
Peso Molecular: 315.037 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31922507
Número CAS: 1353778-41-2