Print…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32923-250MG PC32923-5G
APOSPC32923-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC32923-250MG APOSPC32923-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₉H₄BrF₅N₂
Peso Molecular: 315.037 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31922506
Número CAS: 1353778-48-9