Print…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32922-1G PC32922-250MG PC32922-5G
APOSPC32922-1GEA 58 EUR
APOSPC32922-1G APOSPC32922-250MG APOSPC32922-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₄BrClF₂N₂
Peso Molecular: 281.485 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31922505
Número CAS: 1353778-40-1