Print…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32920-1G PC32920-250MG PC32920-5G
APOSPC32920-1GEA 48 EUR
APOSPC32920-1G APOSPC32920-250MG APOSPC32920-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₄BrF₃N₂
Peso Molecular: 265.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31922503
Número CAS: 2366994-42-3