2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC32919-1G
PC32919-250MG
PC32919-5G
APOSPC32919-1GEA
52.2
EUR
APOSPC32919-1G
APOSPC32919-250MG
APOSPC32919-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
Fórmula:
C₈H₄BrF₃N₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD31922502 Número CAS: 2366994-67-2 |