Print…
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32918-1G PC32918-250MG PC32918-5G
APOSPC32918-1GEA 89.9 EUR
APOSPC32918-1G APOSPC32918-250MG APOSPC32918-5G
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₄Br₂F₂N₂
Peso Molecular: 325.936 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31922501
Número CAS: 1353778-39-8