Print…
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32910-1G PC32910-250MG
APOSPC32910-1GEA 174 EUR
APOSPC32910-1G APOSPC32910-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28014049
Número CAS: 1806480-23-8