Print…
Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32909-1G PC32909-250MG PC32909-5G
APOSPC32909-1GEA 140 EUR
APOSPC32909-1G APOSPC32909-250MG APOSPC32909-5G
Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₈FNO₄
Peso Molecular: 213.163 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD23863743
Número CAS: 753924-48-0