2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC32908-1G
PC32908-5G
PC32908-25G
APOSPC32908-1GEA
0
EUR
APOSPC32908-1G
APOSPC32908-5G
APOSPC32908-25G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Fórmula:
C₈H₆FNO₄ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD18426005 Número CAS: 753924-40-2 |