Print…
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32907-1G PC32907-250MG
APOSPC32907-1GEA 522 EUR
APOSPC32907-1G APOSPC32907-250MG
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid 97%
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₉H₇FO₄
Peso Molecular: 198.148 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20639259
Número CAS: 583881-07-6