Print…
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32904-1G PC32904-250MG
APOSPC32904-1GEA 219 EUR
APOSPC32904-1G APOSPC32904-250MG
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₅F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06208287
Número CAS: 79478-02-7