Print…
2-Oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32903-1G PC32903-250MG
APOSPC32903-1GEA 0 EUR
APOSPC32903-1G APOSPC32903-250MG
2-Oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
2-Oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₅F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777206
Número CAS: 61560-95-0