Print…
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32900-1G PC32900-250MG
APOSPC32900-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32900-1G APOSPC32900-250MG
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Fórmula: C₈H₅ClFN₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31742298
Número CAS: 1346235-03-7