Print…
4-(3,4-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32896-1G PC32896-250MG
APOSPC32896-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32896-1G APOSPC32896-250MG
4-(3,4-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,4-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Fórmula: C₈H₅F₂N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31742299
Número CAS: 1817687-98-1