Print…
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32890-1G PC32890-250MG
APOSPC32890-1GEA 116 EUR
APOSPC32890-1G APOSPC32890-250MG
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉FO₃
Peso Molecular: 208.186 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25956567
Número CAS: 1207537-69-6