Print…
(2,2-Difluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32886-1G PC32886-250MG PC32886-5G
APOSPC32886-1GEA 613 EUR
APOSPC32886-1G APOSPC32886-250MG APOSPC32886-5G
(2,2-Difluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
(2,2-Difluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₇F₂N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26407844
Número CAS: 1426309-49-0