Print…
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC32846-1G PC32846-250MG PC32846-5G
APOSPC32846-1GEA 261 EUR
APOSPC32846-1G APOSPC32846-250MG APOSPC32846-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₂BrClF₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06409102
Número CAS: 874804-21-4
UN: 3261
ADR: 8,III