Print…
Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC32845-100G PC32845-50G
APOSPC32845-100GEA 386 EUR
APOSPC32845-100G APOSPC32845-50G
Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Nonafluoropentanoic anhydride
Fórmula: C₁₀F₁₈O₃
Peso Molecular: 510.076 g/mol
Ponto de ebulição: 137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06248659
Número CAS: 308-28-1
UN: 3265
ADR: 8 III