Print…
tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32843-1G PC32843-250MG
APOSPC32843-1GEA 151 EUR
APOSPC32843-1G APOSPC32843-250MG
tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate
Fórmula: C₈H₁₆FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23703459
Número CAS: 178181-51-6