Print…
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethan-1-one
PC32806-250MG PC32806-1G PC32806-5G
APOSPC32806-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC32806-250MG APOSPC32806-1G APOSPC32806-5G
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22570410
Número CAS: 746630-34-2