Print…
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluoroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC32796-1G PC32796-250MG PC32796-5G
APOSPC32796-1GEA 58 EUR
APOSPC32796-1G APOSPC32796-250MG APOSPC32796-5G
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluoroacetophenone 95%
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅BrClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31922499
Número CAS: 1690794-26-3