Print…
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32791-1G PC32791-250MG
APOSPC32791-1GEA 575 EUR
APOSPC32791-1G APOSPC32791-250MG
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈BrFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31812096
Número CAS: 1259929-80-0