Print…
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3279-1G PC3279-250MG PC3279-5G
APOSPC3279-1GEA 29 EUR
APOSPC3279-1G APOSPC3279-250MG APOSPC3279-5G
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Fórmula: C₁₀H₉FO₂
Ponto de ebulição: 133…134 °C (17 mm Hg)
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784271
Número CAS: 74325-03-4